重要文件
AMBH2D6F508D
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-tetralone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI 密鑰
RYMWBQHSBRCBQV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/628731-58-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)