重要文件
AMBH2D6F4D73
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
136.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
ZRYCRPNCXLQHPN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90111-15-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)