重要文件
AMBH2D6F4036
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)7-4-6(10)5-12-3-2-11-8(7)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
HVNRXVYXTRSZKM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/908581-18-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)