重要文件
AMBH2D6F3FE4
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
235.71
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI 密鑰
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51388-20-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)