重要文件
AMBH2D6F3F0A
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(methoxy)azetidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-methoxy-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-5-7(6-10)12-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZENIBVFXWKRVMK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)