重要文件
AMBH2D6F378F
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
136.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-fluoro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-4-9-3-5-1-2-10-7(5)6/h1-4,10H
InChI 密鑰
NZTLFCZYNVBVKQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190315-04-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)