重要文件
AMBH2D6F375F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
236.74
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13);1H
InChI 密鑰
VVLJVJSHANVSGD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179110-74-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)