重要文件
AMBH2D6F36B2
Ambeed, Inc.
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.97
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,9-10H,(H,7,8)
InChI 密鑰
OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/465515-31-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/465515-31-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)