重要文件
AMBH2D6F30F3
Ambeed, Inc.
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
104.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-fluorocyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H5FO2/c5-3-1-2(3)4(6)7/h2-3H,1H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
HZQKMZGKYVDMCT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156816-78-3.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)