重要文件
AMBH2D6F2A9F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
234.3
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl cyclopentyl(hydroxy)phenylacetate
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3
InChI 密鑰
FGMUSNHTKNGVQD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19833-96-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)