重要文件
AMBH2D6F2894
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-methoxypyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116241-61-3.html
象形圖
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)