重要文件
AMBH2D6F18EE
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(6-chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c11-7-1-2-8-6(3-10(13)14)5-12-9(8)4-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
KKJVTNQWFSAWSK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1912-44-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)