重要文件
AMBH2D6F18B5
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1;/h2,4,7H,1,3,5H2;1H
InChI 密鑰
HHISCLFBXNGLCE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187830-84-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)