重要文件
AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
173.01
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to brown solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)