重要文件
AMBH2D6F0F8A
Ambeed, Inc.
2-Formylisonicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-formylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N2O/c8-4-6-1-2-9-7(3-6)5-10/h1-3,5H
InChI 密鑰
MKTLVFRYWOEUPJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)