重要文件
AMBH2D6F0EED
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
UKPMFGARCZOXDI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14736-50-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14736-50-6.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)