重要文件
AMBH2D6F0ED7
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.5
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H5BrClN3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(10)12-6/h1-3H,(H2,11,12,13)
InChI 密鑰
AUTBGOKOHKYWGG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111218-89-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/111218-89-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)