重要文件
AMBH2D6F0C2A
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-6-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-3-6(8)7(4-9)10-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
ARSYSTQQVJUEBW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/717843-48-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)