重要文件
AMBH2D6F016D
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.56
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H
InChI 密鑰
QXNVCYJXFQPEKQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206181-90-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)