重要文件
AMBH2D6EEF08
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1-naphthoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
251.08
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-bromo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7BrO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI 密鑰
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1729-99-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)