重要文件
AMBH2D6EEA74
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-tert-butyl 3-ethyl 4-oxo-1,3-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO5/c1-5-17-10(15)8-6-13(7-9(8)14)11(16)18-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
CWRFSVAKVCSOPI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146256-98-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)