文件
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.51
材料
stainless steel cover
製造商/商標名
Polarware 12Y-2
長度 × 寬度
11 in. × 9.625 in.
容量
12.1 qt
直徑× 高度
9.6 cm × 11 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
推薦產品
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt