重要文件
Z743274
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 2
同義詞:
barbed adaptor
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Julabo 8970446
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For use with Julabo® circulators, 2 barbed fittings for tubing 8 mm ID. For use with M16x1 fittings. Requires a female M16x1 cap nut.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)