重要文件
Z742760
ART® Non-Filtered Tip
ART 300, size 300 μL, reload tower, non-sterile
同義詞:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
無菌
non-sterile
特點
ART 300
reload tower
包裝
pkg of 5X960 ea
製造商/商標名
Molecular BioProducts 3771-RT
技術
PCR: suitable
尺寸
300 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)