重要文件
Z742757
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49A+963-127, weighing capacity 6000 g, DKD Calibration Certificate included
同義詞:
laboratory balance, weighing balance
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC 輸入
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
材料
stainless steel weighing plate
特點
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern 440-49A+963-127
最大稱重量測量範圍
6000 g
W × 深度 × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
平台寬度 × 長度
150 mm × 170 mm
重量
~1 kg
電池電量
9 V
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)