重要文件
Z740727
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 50 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
包裝
pkg of 1 ea
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)