Key Documents
Z723185
Wilmad® NMR管,5 mm 直径,经济型
frequency 600 MHz, L 8 in.
同義詞:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
NACRES:
SB.32
材料
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
特點
neck thread push fit
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Wilmad WG-1000-8
參數
600 MHz frequency
長度
8 in.
外傾角
102 μm
同心度
102 μm
直徑
5 mm
管直徑
5 mm
壁厚
0.43 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
管具有圆底,并包括用于标记样本的喷砂标记点。9 英寸的试管。L 用于制作标准品,并与举报歧管一起使用。经济型和一次性 Wilmad NMR 管最好用于高通量 NMR 谱。(所有经济管均配有盖)
法律資訊
Wilmad is a registered trademark of SP Industries