文件
Z682519
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/42, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS29/42
製造商/商標名
Büchi equivalent, 32337
長度
45 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG