文件
Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121820
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
Bel-Art F10794-0025
尺寸
10 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • One large handle for transport or pouring