尺寸
medium
描述
each cushion absorbs 4.5 Litres
製造商/商標名
Clear-spill CCM
存貨情形
not available in ROW, USA and Canada
長度 × 寬度
30 cm × 35 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.