文件
Z609714
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 10 m
製造商/商標名
Bohlender
存貨情形
not available in USA and Canada
內徑 × 內徑
0.8 mm × 1.58 mm
長度
10 m
牆體尺寸
0.4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 4
1 of 4