描述
spirit-filled
特點
subdivision 1.0 °F
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
-30-120 °F
長度
305 mm
浸没深度
76 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相關產品
產品號碼