重要文件
Z560375
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded29/32
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
25 mm × 584 mm
柱容量
200 mL
儲液罐體積
250 mL
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)