文件
Z552496
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 50 L, immersion L 350 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint ST/NS24/40
特點
fits flask 50 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Knobbed on sides for easy handling.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC