重要文件
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
描述
For 14 mm tubing
包裝
pkg of 5 ea
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
法律資訊
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)