重要文件
Z548804
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 65 mm × 22 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
閥桿長度 × 外徑
65 mm × 22 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Unique, closed-end glass funnel has 2 mm diameter holes in the stem permitting the gentle addition of solvents to chromatography columns without disturbing the silica gel/sand layer. The top of the funnel is 75 mm in diameter.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)