重要文件
Z548057
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 25 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
描述
conical
容量
25 mL
旋塞孔
2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)