重要文件
Z546658
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 25-50 μm
同義詞:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
盤直徑
80 mm
漏斗容量
350 mL
閥桿直徑
22 mm
孔徑
25-50 μm porosity
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)