Merck
全部照片(3)
重要文件
Z517607
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 1,000 mL, with 4 mm glass stopcock, joint: ST/NS 29/32
同義詞:
bottom flask, flask round, round flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS29/32
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)