Merck
全部照片(6)
文件
Z509140
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
straight, Occulating, L 7 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122405
NACRES:
NB.35
標籤
D
包裝
pack of 1 ea
長度
7 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2