重要文件
Z507067
Supelco
Michel-Miller 色谱柱柱塞
Nylon, Front seal, thread size 25 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.52
材料
Nylon
製造商/商標名
Ace Glass 584616
技術
LPLC: suitable
螺紋尺寸
25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带 Ace-Thred 连接口的固体柱塞。密封 M-M 色谱柱末端,带有 #50 Ace-Thred 连接口的柱塞适用于大号 Ace 色谱柱。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)