技術
IR spectroscopy: suitable
一般說明
该手动压具用于制作透明的 KBr 压片(圆片)。仅通过施加在手柄上稳定的紧握压力即可形成压片。套件包括用于制作 7mm 直径压片的模具套装。
• 模具套装由硬化镍型合金制成
• 砧子面经过光学抛光
• 可选配 2 和 4mm 模具套装和套环
KBr 压片技术:
1. 将 KBr 粉末/样品基质倒入不锈钢套环的孔中,将两个砧子中较短的那个首先插入套环中。
2. 然后将较长的第二个砧子插入套环中,并将组件放置在压具手柄中。
3. 挤压手柄,对样品施加压力。
4. 当从套环上移除砧子时,KBr 压片保留在套环中。
5. 将套环放置在可选配的 V 形样品固定装置中,该固定装置适用于任意分光光度计的标准 2×3 英寸滑动固定座。
6. 分析之后,用水将压片从套环中冲出,或将之取出保存。
• 模具套装由硬化镍型合金制成
• 砧子面经过光学抛光
• 可选配 2 和 4mm 模具套装和套环
KBr 压片技术:
1. 将 KBr 粉末/样品基质倒入不锈钢套环的孔中,将两个砧子中较短的那个首先插入套环中。
2. 然后将较长的第二个砧子插入套环中,并将组件放置在压具手柄中。
3. 挤压手柄,对样品施加压力。
4. 当从套环上移除砧子时,KBr 压片保留在套环中。
5. 将套环放置在可选配的 V 形样品固定装置中,该固定装置适用于任意分光光度计的标准 2×3 英寸滑动固定座。
6. 分析之后,用水将压片从套环中冲出,或将之取出保存。