重要文件
Z505455
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 12.4 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
Ace Glass 7855820
內徑
12.4 mm
牆體尺寸
2.6 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)