文件
Z500232
Sigma-Aldrich
Hose Barb Adapters
polypropylene insert, fits tubing, 3/8 in.
同義詞:
hose adapter, hose adapters, hose barb
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene insert
特點
fits tubing 3/8 in.
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Nalgene 2159-0002
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For use with Nalgene quick filling/venting closures.