文件
Z415537
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
冷凝器長度
150 mm
浸没深度
75 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC