重要文件
Z309338
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 34/35
同義詞:
FF100/5S
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
接合處
joint: ST/NS34/35
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 5
製造商/商標名
Quickfit FF 100/5S
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)