重要文件
Z309044
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 11 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
同義詞:
ST7/3L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
材料
PTFE
接合處
joint: ST/NS24/29
製造商/商標名
Quickfit ST 7/3L
存貨情形
not available in USA and Canada
刀片寬度
76 mm
軸直徑
11 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)