文件
Z308579
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 125 mL
同義詞:
MF29/3/125
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint 24/29
製造商/商標名
Quickfit MF 29/3/125
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
155 mm
容量
125 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited