重要文件
Z307009
Volac®定量移液管
volume 2 mL, accuracy: 0.01 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
borosilicate glass
特點
class AS
(Conforms BS ISO648; batch tested)
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Volac R371/NC/B/5
存貨情形
not available in USA and Canada
體積測量範圍
2 mL, accuracy: 0.01 mL
容量
2 mL
顏色
orange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
按颜色编码以便于识别并在发货前经过了校准(TD,EX)。“Tufftip”处理的吸头可耐受敲击造成的损伤。
法律資訊
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)