文件
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
同義詞:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
特點
fits beaker size 250 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37146-0250
直徑
62 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
法律資訊
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP